Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2475-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2475-5G TCIAB2475-25G
Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Formule: C₉H₁₇BF₄N₂
MW: 240,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427618
Numéro CAS: 402846-78-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/69/28934169.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité