Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
B2320-25G B2320-5G
TCIAB2320-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB2320-25G TCIAB2320-5G
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284,18 g/mol
Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼6 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Numéro MDL: MFCD03093295
Numéro CAS: 174501-64-5
Merck Index: 14,01581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&vid=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité