Iodure de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B2708-25G B2708-5G
TCIAB2708-25GEA 113 EUR InStock
TCIAB2708-25G TCIAB2708-5G
Iodure de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Iodure de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₅IN₂
MW: 266,12 g/mol
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 223 °C
Numéro MDL: MFCD08276307
Numéro CAS: 65039-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=743784ccae6c2e65885238fa390a5c6a1b9a816c&vid=743784ccae6c2e65885238fa390a5c6a1b9a816c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité