Ether bis(2-chloroéthylique) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloroethyl ether
B0472-25G B0472-500G
TCIAB0472-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0472-25G TCIAB0472-500G
Ether bis(2-chloroéthylique) ≥99.0% (par GC)
Ether bis(2-chloroéthylique)
Formule: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: -47°C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00000975
Numéro CAS: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
ONU: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&vid=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité