2-(2-Chlorophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2169-1G C2169-5G
TCIAC2169-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2169-1G TCIAC2169-5G
2-(2-Chlorophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)
2-(2-Chlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00002888
Numéro CAS: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&vid=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité