o-Chlorotoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzenemethanethiol, o-Chlorotoluene-α-thiol
C2068-25G C2068-5G
TCIAC2068-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC2068-25G TCIAC2068-5G
o-Chlorotoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
o-Chlorotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00004868
Numéro CAS: 39718-00-8
EINECS: 254-602-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&vid=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité