Oxyde de 2-chloroéthyl et d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1172-500MLEA 515 EUR InStock
TCIAC1172-500ML TCIAC1172-25ML
Oxyde de 2-chloroéthyl et d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Oxyde de 2-chloroéthyl et d'éthyle
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –60 °C
Point d'éclair: 6°C
Numéro MDL: MFCD00000974
Numéro CAS: 628-34-2
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/24/28938424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité