3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
C1515-25G C1515-5G
TCIAC1515-25GEA 185 EUR InStock
TCIAC1515-25G TCIAC1515-5G
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042207
Numéro CAS: 78068-85-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e61bfa960a93aca75bfa913bd49d406834dfe07&vid=8e61bfa960a93aca75bfa913bd49d406834dfe07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité