Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methoxyethyl chloride
C1173-25ML C1173-500ML C1173-100ML
TCIAC1173-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAC1173-25ML TCIAC1173-500ML TCIAC1173-100ML
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle ≥98.0% (par GC)
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: –55…55 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8°C
Numéro MDL: MFCD00000972
Numéro CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&vid=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité