4-Chloro-o-phénylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
C0255-25G C0255-5G
TCIAC0255-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC0255-25G TCIAC0255-5G
4-Chloro-o-phénylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Numéro MDL: MFCD00011691
Numéro CAS: 95-83-0
EINECS: 202-456-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91c36128791397ab0a188d874a79bc4b8ef7bebd&vid=91c36128791397ab0a188d874a79bc4b8ef7bebd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité