1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
C1499-25G C1499-5G
TCIAC1499-25GEA 160 EUR InStock
TCIAC1499-25G TCIAC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079729
Numéro CAS: 6797-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&vid=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité