Isocyanate de 3-chloro-4-méthylphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
I0563-25G I0563-5G
TCIAI0563-25GEA 121 EUR InStock
TCIAI0563-25G TCIAI0563-5G
Isocyanate de 3-chloro-4-méthylphényle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de 3-chloro-4-méthylphényle
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 23.5 °C
Densité: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013858
Numéro CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
ONU: 3428
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&vid=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité