4,4'-Dichlorobenzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1621-25G D1621-500G D1621-100G
TCIAD1621-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD1621-25G TCIAD1621-500G TCIAD1621-100G
4,4'-Dichlorobenzophénone ≥99.0% (par GC)
4,4'-Dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000623
Numéro CAS: 90-98-2
EINECS: 202-030-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b8c587f44e1b780293700e53691e0af2aaa0e6a&vid=6b8c587f44e1b780293700e53691e0af2aaa0e6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Acetone within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité