2-(4-Chlorophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenethyl alcohol
C2233-25G C2233-5G
TCIAC2233-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC2233-25G TCIAC2233-5G
2-(4-Chlorophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Chlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Densité: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00002899
Numéro CAS: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&vid=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité