4,4'-Dichlorobenzhydrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1915-25G D1915-250G
TCIAD1915-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD1915-25G TCIAD1915-250G
4,4'-Dichlorobenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O
Numéro MDL: MFCD00000629
Numéro CAS: 90-97-1
EINECS: 202-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca624424b9daea1e5f3a5eca013a51b7167e32f&vid=9ca624424b9daea1e5f3a5eca013a51b7167e32f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité