4-Chlorobenzhydrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chlorophenyl phenyl carbinol, 4-Chlorobenzhydryl alcohol, 4-Chloro-α-phenylbenzyl alcohol, p-Chlorobenzhydrol, 4-Chlorodiphenylmethanol
C0989-25G C0989-500G
TCIAC0989-25GEA 33 EUR InStock
TCIAC0989-25G TCIAC0989-500G
4-Chlorobenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₁ClO
MW: 218,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004491
Numéro CAS: 119-56-2
EINECS: 204-333-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72d0891eb91f54b6c1d29dcbe88c9c73a10e0ff6&vid=72d0891eb91f54b6c1d29dcbe88c9c73a10e0ff6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité