p-Chlorotoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzylmercaptan, 4-Chlorobenzenemethanethiol, p-Chlorotoluene-α-thiol
C0658-25G C0658-500G
TCIAC0658-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC0658-25G TCIAC0658-500G
p-Chlorotoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
p-Chlorotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 84…85 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00004870
Numéro CAS: 6258-66-8
EINECS: 228-395-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e76176cc02bffc4b4ff1852e409d1c61abd7fb1&vid=2e76176cc02bffc4b4ff1852e409d1c61abd7fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité