5-Chloropentanenitrile ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chloropentanenitrile
C1421-25G C1421-250G
TCIAC1421-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC1421-25G TCIAC1421-250G
5-Chloropentanenitrile ≥96.0% (par GC)
5-Chloropentanenitrile
Formule: C₅H₈ClN
MW: 117,58 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Densité: 1,447 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00001977
Numéro CAS: 6280-87-1
EINECS: 228-481-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f6f34f6704cc60c620347b5bb871ef8385d8c7&vid=f0f6f34f6704cc60c620347b5bb871ef8385d8c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité