4-Chlorobutyronitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0925-25ML C0925-500ML
TCIAC0925-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0925-25ML TCIAC0925-500ML
4-Chlorobutyronitrile ≥97.0% (par GC)
4-Chlorobutyronitrile
Formule: C₄H₆ClN
MW: 103,55 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00001972
Numéro CAS: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c62f72df14b16cedd4575c0c4dc760c8f2e63d&vid=56c62f72df14b16cedd4575c0c4dc760c8f2e63d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité