Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène

Synonyms: 1-Chloro-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride

033737-1G 033737-5G
FLUO033737-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033737-1G FLUO033737-5G
5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
5-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène


Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060655
Numéro CAS: 89634-74-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité