Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0564-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAI0564-5G
Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Formule: C₇H₃ClN₂O₃
MW: 198,57 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037062
Numéro CAS: 40397-96-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/36/28972436.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 95.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité