α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyanobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
C1004-25G C1004-5G
TCIAC1004-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC1004-25G TCIAC1004-5G
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,2886 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00001791
Numéro CAS: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&vid=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité