o-Toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0306-25G T0306-500G
TCIAT0306-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0306-25G TCIAT0306-500G
o-Toluonitrile ≥98.0% (par GC)
o-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00001792
Numéro CAS: 529-19-1
EINECS: 208-451-7
Merck Index: 14,09537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42acc0edd599cf025c970d4d6c15f080876c3715&vid=42acc0edd599cf025c970d4d6c15f080876c3715&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité