α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: m-(Trifluorométhyl)benzonitrile3-(Trifluorméthyl)benzonitrile
TCIAC1003-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC1003-25G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: 19…22 °C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00001807
Numéro CAS: 368-77-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/67/28938267.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité