5-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0747-25G F0747-5G
TCIAF0747-25GEA 152 EUR InStock
TCIAF0747-25G TCIAF0747-5G
5-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…46 °C
Numéro MDL: MFCD00042295
Numéro CAS: 77532-79-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c75698f6284c32338f77fbe5f5368292bc1ba2d5&vid=c75698f6284c32338f77fbe5f5368292bc1ba2d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité