Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Toluonitrile

Synonyms: m-Tolunitrile, m-Methylbenzonitrile, 3-Methylbenzonitrile

035881-100G 035881-500G
FLUO035881-100GEA 0 EUR InStock
FLUO035881-100G FLUO035881-500G
m-Toluonitrile
m-Toluonitrile


Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –0,5 °C
Densité: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001808
Numéro CAS: 620-22-4
EINECS: 210-631-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité