m-Toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0305-25ML T0305-500ML
TCIAT0305-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0305-25ML TCIAT0305-500ML
m-Toluonitrile ≥98.0% (par GC)
m-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: –0.5 °C
Densité: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00001808
Numéro CAS: 620-22-4
EINECS: 210-631-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&vid=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité