p-Toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0307-25G T0307-500G T0307-100G
TCIAT0307-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT0307-25G TCIAT0307-500G TCIAT0307-100G
p-Toluonitrile ≥98.0% (par GC)
p-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001827
Numéro CAS: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 14,09538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1586e4c00d4a52719cdfcbf1af270a3b1caefdcd&vid=1586e4c00d4a52719cdfcbf1af270a3b1caefdcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité