Valéronitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pentanenitrile
V0008-25ML V0008-500ML
TCIAV0008-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0008-25ML TCIAV0008-500ML
Valéronitrile ≥98.0% (par GC)
Valéronitrile
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: -96°C
Densité: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00001974
Numéro CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
ONU: 3273
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&vid=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité