1-Cyclohexylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1783-25G C1783-5G
TCIAC1783-25GEA 130 EUR InStock
TCIAC1783-25G TCIAC1783-5G
1-Cyclohexylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Cyclohexylpipérazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…32 °C
Numéro MDL: MFCD00044809
Numéro CAS: 17766-28-8
EINECS: 241-750-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=286497f3256162ab2ff2bb3659a464eec55926b8&vid=286497f3256162ab2ff2bb3659a464eec55926b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité