1-Hexyl-4-ethynylbenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Ethynyl-4-hexylbenzène
TCIAE0564-5GEA 108 EUR InStock
TCIAE0564-5G TCIAE0564-25G
1-Hexyl-4-ethynylbenzène ≥95.0% (par GC)
1-Hexyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₄H₁₈
MW: 186,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173883
Numéro CAS: 79887-11-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/59/28968059.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité