Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0543-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAE0543-25G TCIAE0543-5G
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁BrN₂
MW: 191,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427610
Numéro CAS: 65039-08-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/44/28968044.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité