Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et d'éthyle ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Basionic® LQ 011-Ethyl-3-méthylimidazolium éthylsulfateEMIM ESU
TCIAE0650-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAE0650-25G TCIAE0650-5G
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et d'éthyle ≥98.0% (sur base azote total)
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et d'éthyle
Formule: C₈H₁₆N₂O₄S
MW: 236,29 g/mol
Point d'éclair: 162°C
Numéro MDL: MFCD06798189
Numéro CAS: 342573-75-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/86/28968086.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité