α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0497-25G F0497-5G
TCIAF0497-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF0497-25G TCIAF0497-5G
α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Point de fusion: 23.5 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039741
Numéro CAS: 393-09-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&vid=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité