Bromure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
H1227-25G H1227-5G
TCIAH1227-25GEA 315 EUR InStock
TCIAH1227-25G TCIAH1227-5G
Bromure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉BrN₂
MW: 247,18 g/mol
Point d'ébullition: 395°C
Numéro MDL: MFCD03427612
Numéro CAS: 85100-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39847b068352222d06082424e8715609b9003009&vid=39847b068352222d06082424e8715609b9003009&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité