Chlorure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
H1097-25G H1097-5G
TCIAH1097-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAH1097-25G TCIAH1097-5G
Chlorure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉ClN₂
MW: 202,73 g/mol
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03093289
Numéro CAS: 171058-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84528dffd746794451e2c3ae70e6178b02476dac&vid=84528dffd746794451e2c3ae70e6178b02476dac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité