Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [HMIM] [BF4]
H1099-25G H1099-5G
TCIAH1099-25GEA 125 EUR InStock
TCIAH1099-25G TCIAH1099-5G
Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (sur base azote total)
Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉BF₄N₂
MW: 254,08 g/mol
Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Numéro MDL: MFCD03095459
Numéro CAS: 244193-50-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4af6781b03f98f0a2e3dc8d568bb159d9479eabd&vid=4af6781b03f98f0a2e3dc8d568bb159d9479eabd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité