Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hexyloxyphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Hexyloxy)phenol, 4-n-Hexyloxyphenol

H0439-25G H0439-5G
TCIAH0439-25GEA 256 EUR InStock
TCIAH0439-25G TCIAH0439-5G
4-Hexyloxyphénol ≥98.0% (par GC)
4-Hexyloxyphénol


Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 47 °C
Numéro MDL: MFCD00002337
Numéro CAS: 18979-55-0
EINECS: 242-713-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01326aa654d3af6f2a5871a6098a16d9dadde4b3&vid=01326aa654d3af6f2a5871a6098a16d9dadde4b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité