N-Hydroxyphtalimide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
H0395-25G H0395-500G H0395-100G
TCIAH0395-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0395-25G TCIAH0395-500G TCIAH0395-100G
N-Hydroxyphtalimide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Hydroxyphtalimide
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 231°C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005891
Numéro CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=293404b099cf1ab1caa1dd75678bc95c81f6a78b&vid=293404b099cf1ab1caa1dd75678bc95c81f6a78b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité