4,4'-Dihydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0577-25G D0577-500G D0577-100G
TCIAD0577-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0577-25G TCIAD0577-500G TCIAD0577-100G
4,4'-Dihydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dihydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 214…217 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002358
Numéro CAS: 611-99-4
EINECS: 210-288-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=814e4aead4f37aa408d54a864033b1edc26f29cb&vid=814e4aead4f37aa408d54a864033b1edc26f29cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 223.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité