4-(α-(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)naphtalène-1(4H)-one
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphtyl)-α-phénylnaphtalène-1-méthanol
TCIAN0028-25GEA 220 EUR InStock
TCIAN0028-25G
4-(α-(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)naphtalène-1(4H)-one
α-Naphtholbenzeine
Formule: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374,44 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/49/28989149.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Absorbance min. 0.600 (10 mg/L, pH 12.0, 648.0 to 652.0 nm)
Sensitiveness Turn Reddish yellow in Acetic Acid and turn green by adding Perchloric Acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité