4'-Hydroxyvalérophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0627-500GEA 950 EUR InStock
TCIAH0627-500G TCIAH0627-25G
4'-Hydroxyvalérophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4'-Hydroxyvalérophénone
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 77 °C
Numéro MDL: MFCD00009719
Numéro CAS: 2589-71-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/37/28970637.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité