2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0720-25G H0720-500G H0720-100G
TCIAH0720-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH0720-25G TCIAH0720-500G TCIAH0720-100G
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310°C
Point de fusion: 90…92 °C
Numéro MDL: MFCD00002902
Numéro CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&vid=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité