Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodocumène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAI0559-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAI0559-5G
2-Iodocumène ≥98.0% (par GC)
2-Iodocumène


Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00013704
Numéro CAS: 19099-54-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/30/28972430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité