Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2027-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM2027-5G
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle
Formule: C₅H₉NS₂
MW: 147,27 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00209521
Numéro CAS: 505-79-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/28987971.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité