2-Méthyl-1-butanethiol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1041-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM1041-5G
2-Méthyl-1-butanethiol ≥95.0% (par GC)
2-Méthyl-1-butanethiol
Formule: C₅H₁₂S
MW: 104,22 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00004883
Numéro CAS: 1878-18-8
ONU: 3336
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/70/28974670.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité