Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthylphtalimide ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM0299-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAM0299-25G
N-Méthylphtalimide ≥99.0% (par GC)
N-Méthylphtalimide


Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 134 °C
Numéro MDL: MFCD00023063
Numéro CAS: 550-44-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/02/28973702.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité