N-Méthylsuccinimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2207-5G M2207-25G
TCIAM2207-5GEA 102 EUR InStock
TCIAM2207-5G TCIAM2207-25G
N-Méthylsuccinimide ≥98.0% (par GC)
N-Méthylsuccinimide
Formule: C₅H₇NO₂
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 66…69 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20.85 °C)
Numéro MDL: MFCD00005517
Numéro CAS: 1121-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&vid=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité