α,α,α-Trifluoro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
M1215-1G M1215-5G
TCIAM1215-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1215-1G TCIAM1215-5G
α,α,α-Trifluoro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-o-xylène
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Densité: 1,174 g/cm³ (19 °C)
Numéro MDL: MFCD00153204
Numéro CAS: 13630-19-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&vid=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité