3,3'-Dinitrobenzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(3-nitrophenyl) ketone, Bis(3-nitrophenyl)methanone
D1688-25G D1688-5G
TCIAD1688-25GEA 901 EUR InStock
TCIAD1688-25G TCIAD1688-5G
3,3'-Dinitrobenzophénone ≥99.0% (par GC)
3,3'-Dinitrobenzophénone
Formule: C₁₃H₈N₂O₅
MW: 272,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039740
Numéro CAS: 21222-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe8482d563e7e8edffc8d0d70d822b5642a9350&vid=afe8482d563e7e8edffc8d0d70d822b5642a9350&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 154.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité